Print…
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3488-1G D3488-5G
TCIAD3488-1GEA 46 EUR
TCIAD3488-1G TCIAD3488-5G
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole
Fórmula: C₈H₆Cl₂N₂
Peso Molecular: 201.0500 g/mol
Ponto de Fusão: 248°C
Número MDL : MFCD00276973
Número CAS: 6478-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5620837ffc41e0cc07a0386ef9bd0d63019f42c2&vid=5620837ffc41e0cc07a0386ef9bd0d63019f42c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %