Print…
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61823.MD H61823.03
H61823.MDEA 114 EUR
H61823.MD H61823.03
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05670539
Número CAS: 114344-60-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III