Print…
Probenecid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 4-[(dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid
14981-5 14981-10 14981-25 14981-100
CAYM14981-5EA 59.8 EUR
CAYM14981-5 CAYM14981-10 CAYM14981-25 CAYM14981-100
Probenecid
Probenecid
Fórmula: C₁₃H₁₉NO₄S
Peso Molecular: 285.4 g/mol
Número MDL : MFCD00038402
Número CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3