Print…
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H60141.03 H60141.06
H60141.03EA 44.3 EUR
H60141.03 H60141.06
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 3381-73-5 Molecular Formula: C8H6BrClO2 Formula Weight: 249.49 Melting Point: 95-99° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD08276760
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Peso Molecular: 249.49 g/mol
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276760
Número CAS: 3381-73-5
ADR: 8 II