Print…
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
296783-25G 296783-5G
SIAL296783-25GEA 351 EUR
SIAL296783-25G SIAL296783-5G
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Peso Molecular: 162.15 g/mol
Número MDL : MFCD00011555
Número CAS: 15788-16-6