Print…
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
290870250 290870050
ACRO290870250EA 113 EUR
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Peso Molecular: 162.15 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011555
Número CAS: 15788-16-6
Encomendar
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %