Print…
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 47.5 EUR
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₄
Peso Molecular: 195.17 g/mol
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082564
Número CAS: 59382-59-1