1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
H63312.03
H63312.06
H63312.03EA
83.1
EUR
H63312.03
H63312.06
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Purity: 98%
CAS No.: 21038-22-2
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD01114582
Fórmula:
C₈H₁₂ClNO₂ Peso Molecular: 189.64 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01114582 Número CAS: 876-33-5 |