Print…
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
B3890-5G B3890-1G
TCIAB3890-5GEA 271 EUR
TCIAB3890-5G TCIAB3890-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861220
Número CAS: 186550-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50ed788098112ee46708bd685bd75d0af0b6bbf5&vid=50ed788098112ee46708bd685bd75d0af0b6bbf5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %