2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H61876.06
H61876.14
H61876.06EA
189
EUR
H61876.06
H61876.14
2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 1092349-87-5
Molecular Formula: C6H4BrF2N
Formula Weight: 208.00
Physical Form: Solid
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD11035924
Fórmula:
C₆H₄BrF₂N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11035924 Número CAS: 1092349-87-5 ADR: 6.1,III |