Print…
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
H61603.06 H61603.14
H61603.06EA 124 EUR
H61603.06 H61603.14
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃H₂F₆O₃S
Densidade: 1,611
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671579
Número CAS: 6226-25-1
UN: 3265
ADR: 8,II