Print…
(±)-Naringenin
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
14173-1 14173-5 14173-10
CAYM14173-1EA 69.5 EUR
CAYM14173-1 CAYM14173-5 CAYM14173-10
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Fórmula: C₁₅H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00006844
Número CAS: 480-41-1
EINECS: 207-550-2