Print…
3-Amino-1-Boc-piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2314-5G A2314-1G
TCIAA2314-5GEA 106 EUR
TCIAA2314-5G TCIAA2314-1G
3-Amino-1-Boc-piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-1-Boc-piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Número MDL : MFCD01861219
Número CAS: 184637-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69ba73997d4a075cb7556979f4d14a29b12c69c&vid=e69ba73997d4a075cb7556979f4d14a29b12c69c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %