Print…
Ionomycin calcium salt
Fornecedor: Cayman Chemical
11932-1 11932-5 11932-10 11932-25
CAYM11932-1EA 61.2 EUR
CAYM11932-1 CAYM11932-5 CAYM11932-10 CAYM11932-25
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Fórmula: C₄₁H₇₀CaO₉
Peso Molecular: 747.1 g/mol
Número MDL : MFCD00151183
Número CAS: 56092-82-1