Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos:
(S,Z)-3-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-1-((2R,5R,E)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl)-7a-methylhexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexanol
11791-1
11791-5
11791-10
CAYM11791-1EA
54.3
EUR
CAYM11791-1
CAYM11791-5
CAYM11791-10
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fórmula:
C₂₈H₄₄O Peso Molecular: 396.66 g/mol |
Número MDL :
MFCD00166988 Número CAS: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II |