D(-)-Luciferin sodium salt ≥95%
Fornecedor: Cayman Chemical
14682-50
14682-100
14682-500
14682-1
CAYM14682-50EA
69.5
EUR
CAYM14682-50
CAYM14682-100
CAYM14682-500
CAYM14682-1
D(-)-Luciferin sodium salt ≥95%
D(-)-Luciferin sodium salt
Fórmula:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂ |
Número MDL :
MFCD00044938 Número CAS: 103404-75-7 |