D(-)-Luciferin potassium salt
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos:
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid potassium salt, Beetle Luciferin potassium salt, D-Luciferin potassium, Luciferin potassium salt, Firefly luciferin potassium salt, Potassium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
14681-50
14681-100
14681-500
14681-1
CAYM14681-50EA
82.1
EUR
CAYM14681-50
CAYM14681-100
CAYM14681-500
CAYM14681-1
D(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fórmula:
C₁₁H₇KN₂O₃S₂ |
Número MDL :
MFCD00044928 Número CAS: 115144-35-9 |