Print…
Hidreto de alumínio e lítio 4.0 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
199511000 199518000
199511000.EA 70.1 EUR
199511000. 199518000.
Hidreto de alumínio e lítio 4.0 M em éter dietílico, AcroSeal®
Hidreto de alumínio e lítio
Fórmula: H₄AlLi
Ponto de Inflamação: –017 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011075
Número CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 18.0 to 22.0 % (LiAlH4)