Print…
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 62.3 EUR
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₃IN₂
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12022324
Número CAS: 4522-35-4