Print…
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
H61399.06 H61399.14 H61399.22
H61399.06EA 38.1 EUR
H61399.06 H61399.14 H61399.22
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Purity: 97% CAS No.: 78239-71-1 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 41° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD09037367
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.92 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037367
Número CAS: 78239-71-1
ADR: 8 III