Print…
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H62127.03 H62127.06
H62127.03EA 198 EUR
H62127.03 H62127.06
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 625446-22-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411551
Número CAS: 625446-22-2