4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H61554.03
H61554.06
H61554.03EA
137
EUR
H61554.03
H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Fórmula:
C₇H₆FNO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11848442 Número CAS: 61324-93-4 |