2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H61451.MD
H61451.03
H61451.MDEA
161
EUR
H61451.MD
H61451.03
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula:
C₈H₅BF₃NO₂ Peso Molecular: 214.94 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13195679 Número CAS: 1218790-84-1 |