Print…
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
H60207.AD H60207.AK
H60207.ADEA 122 EUR
H60207.AD H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 102 °C
Densidade: 1.126
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000886
Número CAS: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III