Print…
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61580.MD H61580.03
H61580.MDEA 51.2 EUR
H61580.MD H61580.03
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368774
Número CAS: 115661-37-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III