2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
H61143.14
H61143.22
H61143.14EA
182
EUR
H61143.14
H61143.22
2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
2-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 1978-33-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.14
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 87°/12mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06410915
Fórmula:
C₇H₈FN Peso Molecular: 125.14 g/mol Ponto de ebulição: 87 °C (12 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06410915 Número CAS: 1978-33-2 ADR: 6.1 III |