Print…
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
H63695.MD H63695.03
H63695.MDEA 64.8 EUR
H63695.MD H63695.03
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 54605-72-0 Molecular Formula: C10H8N2O Formula Weight: 172.18 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: 84-88° MDL No.: MFCD02179568
Fórmula: C₁₀H₈N₂O
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179568
Número CAS: 54605-72-0