9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H60929.03
H60929.06
H60929.03EA
66.1
EUR
H60929.03
H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Fórmula:
C₁₅H₈O₄ Ponto de Fusão: 287…289 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001231 Número CAS: 117-78-2 EINECS: 204-207-9 |