Print…
VWR®, Cover Slips, Round
Fornecedor: VWR Collection
631-0152EA 122 EUR
631-0152 631-0153 631-0162 631-0169 631-0170 631-0171 631-0172 631-0174 631-0176 631-0177 631-0178 631-0148 631-0149 631-0150 631-0154 631-0155 631-0158 631-0161 631-0168
VWR®, Cover Slips, Round
Lamelas
Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
  • Sem bolhas nem outros defeitos
  • Limpas e polidas
  • Circulares
Embalagem: Em caixas dispensadoras de plástico com tampa articulada.