Print…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solução indicador for waste water analysis, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.09161.0100 1.09161.0500
1.09161.0100EA 65.2 EUR
1.09161.0100 1.09161.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solução indicador for waste water analysis, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Fórmula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Densidade: 1,01 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036428
Número CAS: 14634-91-4
Encomendar
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0) 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C) 3.5 - 4.5
Application test conforms