Print…
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Medidor multi-paramétrico (pH/condutividade/OD), portátil
Fornecedor: VWR Collection
665-0311EA 1460 EUR
665-0311 665-0312
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Medidor multi-paramétrico (pH/condutividade/OD), portátil
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Equipamento de fácil utilização com caixa robusta e grau de proteção IP 67, fornece alta resolução e exatidão para medições precisas de pH, mV, condutividade e oxigénio em aplicações de campo (apenas mede 2 parâmetros de cada vez). Com saída USB (à prova de água) para conexão a PC. Em conformidade com as BPL.
  • Display gráfico LCD grande com retroiluminação LED contínua que mostra os valores de temperatura e do parâmetro medido em simultâneo
  • Função de registo de dados selecionável entre 1 minuto e 1 hora
  • Capacidade de memória de 5000 conjuntos de dados; memória adicional de 200 pontos para armazenamento manual
  • Desligar automático: ajustável de 10 minutos a 24 horas
  • Reconhecimento automático dos tampões DIN e NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • Três tampões técnicos adicionais a 25ºC (4,00/7,00/10,00) na memória
  • Auto-teste e diagnóstico avançados (diagnóstico de eficiência de eléctrodos, controlo da variação), ícone de calibração é exibido quando a recalibração é necessária
  • Funciona com fonte de alimentação ou com 4 pilhas AA durante mais de 1000 horas
Informações de encomenda: conjunto MU 6100 H S1 inclui o equipamento numa caixa de plástico robusta, eléctrodo de pH em gel epóxi 111 com sensor de temperatura incorporado (cabo de 1 m), kit de iniciante (dois tampões e um copo de plástico), sonda de condutividade CO 11 com sensor de temperatura incorporado (cabo de 1,5 m), suporte e manual de instruções (em 22 idiomas) em CD-ROM. O conjunto MU 6100 H S2 inclui adicionalmente uma sonda de oxigénio galvânica OXY 11-3 com sensor de temperatura incorporado (cabo de 3 m) e kit de manutenção.
Sondas de condutividade para baixas condutividades estão disponíveis a pedido. Contacte-nos para mais detalhes.