Print…
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Medidor multiparamétrico de bancada (pH/condutividade/OD)
Fornecedor: VWR Collection
665-0309EA 1570 EUR
665-0309 665-0310
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Medidor multiparamétrico de bancada (pH/condutividade/OD)
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Equipamento de fácil utilização com suporte de eléctrodos articulado e caixa com grau de proteção IP 43, fornece alta resolução e exatidão para medições multiparamétricas precisas. O medidor pode medir pH/mV e condutividade ou pH/mV e oxigénio simultâneamente. Com saída USB para conexão ao computador. Em conformidade com as BPL.
  • Display gráfico LCD grande com retroiluminação LED contínua que mostra o parâmetro medido e e o valor de temperatura em simultâneo
  • Função de registo de dados selecionável entre 1 minuto e 1 hora, capacidade de memória de 5000 conjuntos de dados
  • Desligar automático: ajustável de 10 minutos a 24 horas
  • Reconhecimento automático dos tampões DIN e NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • Três tampões técnicos adicionais em memória (4,00/7,00/10,00 a 25ºC)
  • Auto-teste e diagnóstico avançados (diagnóstico de eficiência de elétrodos, controlo da variação)
  • Funciona com fonte de alimentação ou com 4 pilhas AA durante mais de 1000 horas de funcionamento
Informações de encomenda: conjunto MU 6100 L S1 inclui medidor multiparamétrico de bancada, eléctrodo de vidro de pH 221 com sensor de temperatura incorporado (cabo de 1 m), sonda de condutividade CO 11 com sensor de temperatura incorporado (cabo 1,5 m), suporte articulado, 2 tampões de pH, 1 padrão de condutividade, 1 copo de plástico e manual de instruções (em 22 idiomas) em CD-ROM. O conjunto MU 6100 L S2 inclui adicionalmente uma sonda de oxigénio galvânica OX 11-3 com sensor de temperatura incorporado (cabo de 3 m).
Sondas de condutividade para baixas condutividades estão disponíveis mediante solicitação. Contacte-nos para mais informações.
Fornecimento: Ready to use MU 6100 L S1 kit (665-0309 ) includes bench multi-parameter meter, glass pH electrode pHenomenal 221 with built-in temperature sensor (1 m cable), conductivity probe CO 11 with built-in temperature sensor (1,5 m cable), articulated stand, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
The MU 6100 L S2 kit (665-0310) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, pH electrode pHenomenal 221, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl, conductivity cell CO 11, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, DO electrode OXY 11 (3 m cable).