Print…
Álcool polivinilico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Mowiol®PVOHPVA
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.14266.0100EA 73.3 EUR
1.14266.0100 1.14266.9999
Álcool polivinilico, Supelco®
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5