Print…
Azul alcalino (C.I. 42765) solução indicador, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.09198.1000 1.09198.2500
1.09198.1000EA 139 EUR
1.09198.1000 1.09198.2500
Azul alcalino (C.I. 42765) solução indicador, Supelco®
Azul alcalino (C.I. 42765)
Fórmula: C₃₇H₂₉N₃O₃S
Ponto de ebulição: 80 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,84 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083221
Número CAS: 1324-76-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
dentity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted) 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm) ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558) passes test