Print…
Monocloreto de Iodo solução 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® para determinação de iodo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 98.3 EUR
1.09163.1000 1.09163.2500
Monocloreto de Iodo solução 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® para determinação de iodo, Supelco®
Monocloreto de Iodo
Fórmula: ClI
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
Encomendar
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.