Print…
Cadeiras, Semi-Stand-Up e Bancos, PU
Fornecedor: Kango
7KA80XHFO00512 7KA80YHFO00905 7NG35GDLR00905 7NG35GDLR02905 7NG35GDLU02905 7NG35GDLV00905 7NG40GBLU00512 7NG20GHLP02905 7NG40GBLR00512 7NG35NBPP00905 7NG35GHLP02905 7NG35GHLR00905 7NG35GHLR02512 7NG35GHLR02905 7NG35GHLU02905 7NG35GTLP01905 7NG35GDLV02512 7NG35NBPR00512 7NG35NBPR00905 7NG35NHPP00905 7NG35NHPP02905 7NG35NHPR02905 7NG40GBLP00905 7NG35GHLV02905 7NG35GHLP00905 7NG35GDLV02905 7NG20GHLP00512 7NG20GHLP02512 7NG20NHNP02905 7NG35GBLC00512 7NG35GBLC00905 7NG35GBLP00905 7NG35GBLR00512 7NG35GBLR00905 7NG20GHLP00905 7NG35GBLU00905 7NG40GBLU00905 7NG40GDLP01905 7NG40GHLP00905 7NG40GHLP01512 7NG40GHLP01905 7NG40GBLR00905 7NG20NHNP00905 7NG35GHLU02512 7NG35GTLP01512
139-0438EA 322 EUR
139-0438 139-1010 139-0720 139-0721 139-0722 139-0723 139-0739 BIEN7NG20GHLP02905 139-0738 139-0733 139-0697 139-0726 139-0727 139-0728 139-0730 139-0732 139-0724 BIEN7NG35NBPR00512 139-0734 139-1014 139-0735 139-0736 139-0737 139-0731 139-0725 139-1013 BIEN7NG20GHLP00512 BIEN7NG20GHLP02512 BIEN7NG20NHNP02905 139-0715 139-0716 139-0717 139-0718 139-1012 BIEN7NG20GHLP00905 139-0719 139-0740 139-0741 139-0742 139-0743 139-1016 139-1015 BIEN7NG20NHNP00905 139-0729 BIEN7NG35GTLP01512
Cadeiras, Semi-Stand-Up e Bancos, PU
Cadeiras
Bancos ergonómicos em poliuretano macio para o máximo de conforto. PU macio, adequado para várias condições de utilização e ambientes de trabalho.
  • Não aquecem em excesso nem causam transpiração
  • Muito resistentes: esta gama é resistente a ferramentas afiadas, faíscas, ácidos fracos e hidrocarbonetos
  • Fáceis de limpar com vulgares produtos domésticos
  • Espessura da espuma: 4 cm
Cadeiras:
Banco quadrado ergonómico, em preto ou azul, e encosto curvado para melhor apoio lombar
Pega de transporte incluída
Encosto articulado com regulação de altura e profundidade (cadeiras padrão)
Inclinação de encosto e banco ajustável individualmente com uma alavanca de dedo graças a um mecanismo assíncrono (cadeiras assíncronas)
Dimensões do banco (L×P): 410×390 mm
Dimensões do encosto (L×A): 360×220 mm
Coluna com elevação pneumática e amortecedor para regulação da altura
Base reforçada de 5 pés, resistente à abrasão
Bancos altos semiverticais:
Banco quadrado ergonómico em preto ou azul
Dimensões do banco (L×P): 410×390 mm
Coluna com elevação pneumática e amortecedor para regulação da altura
Base reforçada de 5 pés, resistente à abrasão
Bancos altos verticais:
Conceito ergonómico que elimina a fadiga provocada pelo peso do corpo enquanto está de pé
Extremamente estáveis e de deslocação fácil
Economia de espaço
A sua base foi concebida para não interferir com os movimentos do utilizador
Base semicircular em aço revestida com PVC, revestimento acetinado à base de plástico, espaço no chão (L×P): 490×330 mm
Dimensões do banco (L×P): 345×175 mm
Coluna não rotativa, inclinada, com elevação pneumática e amortecedor para regulação da altura
* 750 para 980 mm com peça de extensão.
Informações de encomenda: Toda a gama destes bancos apresenta a classificação CF, de acordo com a recomendação D2 2000 de GPEM, de abril de 2000.