VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Fornecedor: VWR Q-Path Chemicals
00528200.EA
138
EUR
00528200.
13328202.
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Corantes
Microscopy and staining reagents
Especialmente usado para o congelamento de peças cirúrgicas antes do processo de corte com criostato ou com um micrótomo de congelamento.
- Storage temperature: Ambient
- UN 1950