Azul de bromofenol ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
0449-25GEA
141
EUR
0449-25G
0449-50G
Azul de bromofenol ACS
Azul de bromofenol
A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 to 4,6).
Fórmula:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Ponto de Fusão: 273 °C Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00005875 Número CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 13,01429 |
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) | Pass |