Print…
Colector de vácuo e acessórios
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5017 5014-N 5015-N
514-0589EA 2250 EUR
514-0589 516-0246 516-0247
Colector de vácuo e acessórios
Coletores múltiplos
O colector de vácuo de microplacas é um colector de alumínio anodizado concebido e otimizado para filtração a vácuo de microplacas de filtração AcroPrep™, AcroPrep Advance, and AcroWell™.
  • Fornecido completo com O-ring e juntas necessárias; bloco de controlo inclui manómetro de pressão de vácuo, válvula de libertação de vácuo e mangueira para conexão da linha de vácuo
  • O colector de vácuo inclui um bloco espaçador de plástico Delrin® concebido para acomodar placas receptoras standard de 350 ul e otimizado para reduzir o espaço entre a placa receptora e a
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable