Print…
Medidor de atividade da água portátil, HP23-AW-A
Fornecedor: ROTRONIC INSTRUMENTS
HP23AWA-SET-40 HP23-AW-A
710-0995EA 3690 EUR
710-0995 620-2753
Medidor de atividade da água portátil, HP23-AW-A
Higrómetros Termo-higrómetros digitais
A atividade da água pode ser medida em áreas de produção ou de armazenamento para a inspeção de materiais a granel, controlo de qualidade de queijo, carne, tabaco, materiais de construção, alimentos para animais, produtos de panificação, papel, medicamentos, horticultura e agricultura. Este equipamento inclui recursos avançados para a verificação do prazo de validade de alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos durante o armazenamento. Faz o registo da ocorrência e do crescimento de microorganismos.
  • Função de carga da bateria
  • Alarme para indicar o fim da medição
  • Recalibração pelo utilizador com os padrões adequados
  • Armazena até 20 000 registos de dados com %HR, ºC/ºF, data e hora
  • Função para resultados de medições rápidas: geralmente quatro a cinco minutos
  • Medição da humidade relativa, temperatura e todos os cálculos psicrométricos
* Apenas para medidores de actividade de água, isto é, HygroPalm 23-AW-A e HygroLab C1.
Informações de encomenda: Note que as sondas não estão incluídas e devem ser encomendadas em separado.
Fornecimento: fornecido com uma bateria e um certificado de ajuste de fábrica.