Print…
Lamelas redondas, Menzel Gläser
Fornecedor: Epredia
CB00200RA120 CB00100RA120 CB00150RA120 CB00180RA120 CB00220RA120 CB00240RA120 CB00250RA133 CB00300RA140 CB00140RA120 CB00160RA120 CB00120RA120 CB00130RA020 CB00180RA220
631-1343EA 117 EUR
631-1343 631-1340 631-1341 631-1342 631-1344 631-1345 631-1346 631-1347 631-0899 630-1847 631-0713 630-1846 630-1462
Lamelas redondas, Menzel Gläser
Lamelas
São adequadas para diagnóstico in vitro (IVD).
  • Espessura de qualidade uniforme
  • Sem bolhas nem defeitos
  • Vidro branco puro, classe hidrolítica 1