Print…
Lamelas redondas
Fornecedor: MARIENFELD
0111540 0111530 0111700 0111580 0111560 0111600 0111620 0111640 0111500 0111520 0111550 0111650
631-0692EA 77 EUR
631-0692 630-1597 631-0694 631-0669 631-0668 631-0670 631-0671 631-0672 631-0665 631-0666 631-0667 MARI0111650
Lamelas redondas
Lamelas
Lamelas redondas em vidro borossilicato branco puro D 263 ™ M de classe hidrolítica I.
  • Sem bolhas nem defeitos
Adequadas para aplicações de diagnóstico in vitro (IVD).
Embalagem: 100 lamelas por caixa com tampa em separado.