Print…
VWR®, Cover Glasses, Round
Fornecedor: VWR Collection
631-1576EA 83 EUR
631-1576 631-1577 631-1578 631-1579 631-1580 631-1581 631-1582 631-1583 631-1584 631-1585
VWR®, Cover Glasses, Round
Lamelas
São indicadas para aplicações de diagnóstico in vitro.
  • Sem bolhas nem outros defeitos
  • Limpas e polidas
  • Vidro transparente de classe hidrolítica 1