Print…
Evaporadores rotativos, RV 8
Fornecedor: IKA
10003488 10003482 10003485
531-1049EA 2481 EUR
531-1049 531-1050 531-1339 531-1310 531-1336
Evaporadores rotativos, RV 8
Evaporadores Evaporadores rotativos
Estes evaporadores básicos são ideais para todas as aplicações de evaporação padrão nos laboratórios de universidades e de investigação. As funções do comando RV10 foram alargadas e melhoradas para permitir a destilação totalmente automática: com determinação automática do ponto de ebulição, uma biblioteca de solventes integrada e a opção para ligar uma bomba de vácuo controlada por velocidade.
  • Todos os modelos possuem um elevador manual com função de paragem de segurança
  • O display TFT digital a cores mostra a velocidade de rotação e a temperatura do banho de aquecimento permitindo um excelente controlo de todo o processo de destilação
  • O sistema de elevação com uma mão com sensores de pressão pode ser operado facilmente com a mão esquerda ou a mão direita
  • O banho de aquecimento de água/óleo pode ser utilizado como uma unidade autónoma e tem pegas de transporte ergonómicas integradas
  • Novo mecanismo de pinça para facilitar a troca dos balões de evaporação
  • A ligação USB permite a atualização online do firmware
Fornecimento: as unidades são fornecidas com banho de aquecimento HB 10, com ou sem material de vidro. Os modelos RV 8 são compatíveis com toda a vasta gama de materiais de vidro RV10.
Nota: são necessários uma fonte de vácuo, uma válvula de regulação do vácuo e um sistema de arrefecimento, mas não são fornecidos. Contacte o seu representante local de vendas da Avantor para mais informações e detalhes.
Atenção: * O conjunto Flex é fornecido apenas com banho, tubo de vapor, pinças para material de vidro e frasco Woulf. Este conjunto permite ao cliente selecionar o material de vidro definido para a aplicação específica.