Print…
Cloreto de cálcio dihidratado, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, E509, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
1.42002.5000EA 276 EUR
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
Cloreto de cálcio dihidratado, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, BP, Ph. Eur., JP, USP, E509, SAFC®
Cloreto de cálcio dihidratado
pH value: 4.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility: 1280 g/l
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 147.01 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 176
Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660