Print…
Cloreto de cálcio dihidratado, EMPROVE® API BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
1.02465.1000EA 140 EUR
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
Cloreto de cálcio dihidratado, EMPROVE® API BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Cloreto de cálcio dihidratado
Fórmula: CaCl₂·2H₂O
Peso Molecular: 147.01 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 176
Densidade: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149613
Número CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660