Print…
Solução de referência de cor, Reag.Ph.Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
85748.180EA 145 EUR
85748.180 85749.180 85750.180 85751.180 85751.260
Solução de referência de cor, Reag.Ph.Eur.
Padrões Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Ready to use colour solutions according to Reag. Ph. Eur.
  • Ready to use solutions
  • Comprehensive Certificates of Analysis for all batches
  • Labelled with minimum shelf life/batch number
Informações de encomenda: Normally manufactured to order. Please check with your local Avantor sales office.