Print…
Balanças analíticas, Explorer porta automática
Fornecedor: OHAUS
30061976 30061977 30061978 30061995 30061996
611-2848EA 5825 EUR
611-2848 611-2849 611-2850 611-2847 611-5309
Balanças analíticas, Explorer porta automática
Balanças
Uma gama de balanças de 4 casas decimais que incorpora um ecrã tátil, pesagem avançada e tecnologias de sensor de proximidade sem toque. A unidade de controlo intuitiva pode ser montada na base, por cima de uma base numa coluna opcional, numa parede ou remotamente (até uma distância de 3 metros com um cabo opcional). O visor de ecrã tátil, com ícones universais e alertas informativos, simplifica funções de configuração e a operação básica. O operador tem ainda a escolha de atribuir o uso de qualquer dos quatro sensores de proximidade a operação mãos-livre de impressão, zero, tara, calibrar, porta de proteção contra vento automática (esquerda ou direita) ou luz de proteção contra vento. A operação mãos-livres permite ao utilizador minimizar/eliminar qualquer possível contaminação do teclado - particularmente importante para a pesagem de materiais sensíveis. As balanças têm múltiplos modos de aplicação para a pesagem básica até aplicações SQC juntamente com tempos de estabilização curtos e especificações de desempenho otimizadas.
  • Portas de proteção contra vento automáticas com a opção para a operação básica verdadeiramente mãos-livres usando sensores de proximidade
  • Ecrã táctil a cores com ajuste do ângulo de visão numa unidade de controlo desmontável
  • Avançada tecnologia de pesagem com tempos de estabilização inferiores a 3 segundos
  • Vários modos de aplicação mais biblioteca para memorização de configurações de aplicações pessoais
  • Software SmarText™ com mensagens de texto para facilidade de navegação através de menus incluindo a função 'Level assist' com o indicador de nível iluminado
  • Calibração interna AutoCal™
  • Compatibilidade LIMS
A proteção contra vento automática de Explorer fornece uma ampla entrada lateral (160×240 mm) para a câmara de pesagem, permitindo que o utilizador aplique livremente e remova grandes barquinhos de pesagem ou outros recipientes grandes. A tampa superior versátil oferece duas opções de entrada; acede à câmara de pesagem, virando a tampa superior ou deslizando manualmente o painel de vidro aberto. A proteção contra vento é construída por vidro revestido antiestático para ajudar a dissipar cargas estáticas na câmara de pesagem que pode afetar adversamente os resultados de pesagem. Existe também uma câmara de proteção contra vento leve para usar em ambientes com iluminação fraca.