n-Heptano
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.04360.1000
1.04360.2500
1.04360.1000EA
126
EUR
1.04360.1000
1.04360.2500
n-Heptano
n-Heptano
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Fórmula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Ponto de ebulição: 98,4 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –90,6 °C Densidade: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –4 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009544 Número CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |