Print…
PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-96-FS-C PCR-96-FS-CPBC
732-0664EA 53.53 EUR
732-0664 AXYGPCR-96-FS-CPBC
PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Microplacas Placas de PCR
Placas de PP, tapetes de silicone. Concebidas para utilização com blocos de termocicladores de 0,2 ml.
  • Paredes ultrafinas de espessura uniforme, para aceleração da transferência de calor, tempos de ciclo mais curtos e resultados mais consistentes
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas, para uma elevada integridade das amostras
  • Tapetes de selagem AxyMat, autoclaváveis e reutilizáveis
Volume with AxyMat™: 140 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Eppendorf Realplex, MJ ResearchMais informação do produto